Learn More
Fisherbrand™ Solvent-Vented™-wasflessen met veiligheidsetiket
Voorbedrukt met chemische naam en samenstelling. Bel Art™ Solvent-Vented™-wasflessen met veiligheidsetiket hebben een gepatenteerde klep, elimineren druppels en zorgen dat de fles zowel rechtop als ondersteboven kan schenken.
18.90
Specificatie
Capaciteit | 16 ounce, 500 ml |
---|---|
Inhoud (metrisch) | 500 ml |
Inhoud (Engels) | 16 oz. |
Kleur | Doorzichtig |
Materiaal | LDPE |
Productcode | Merk | Chemical Label | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Chemical Label | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11567153
|
Fisherbrand™
11642-3622 |
Acetone | |||||||
12368616
|
Fisherbrand™
11642-3639 |
Ethanol | |||||||
11587153
|
Fisherbrand™
11642-3624 |
Isopropanol | |||||||
11577153
|
Fisherbrand™
11642-3623 |
Methanol | |||||||
11507163
|
Fisherbrand™
11642-3638 |
Unlabeled | |||||||
Beschrijving
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
- Flessen met een brede opening van 2 inch (53 mm) voor eenvoudig bijvullen
- Dop van polypropyleen met lekvast ontwerp en kleurcodering als ondersteuning bij een eenvoudige identificatie
- Doorzichtig, LDPE, bestand tegen oplosmiddelen; natriumhypochloriet is wit LDPE voor bescherming tegen licht tussen 230 en 450 nm; tolueen in rode LDPE-fles
- Conform OSHA-vereisten zoals beschreven in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Gelabeld met zes meest gebruikte namen van oplosmiddelen of flessen zelf labelen; specifieke labels verkrijgbaar
Gebruik LYOB uitsluitend met oplosmiddelen die compatibel zijn met LDPE.
Order Info
Vooraf gelabeld met zes algemene oplosmiddelen; ook ongelabeld verkrijgbaar.
Specificatie
16 ounce, 500 ml | |
16 oz. | |
LDPE | |
Yes | |
No | |
Cylindrical | |
Polypropyleen | |
Polypropylene Closure |
500 ml | |
Doorzichtig | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
nr. | |
Breed | |
Wash Bottle | |
53 mm | |
Yes |