Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Tubs for Ultrasonic Cleaners
Voor gebruik met de Fisherbrand ultrasone reinigers met dubbele frequentie uit de serie 112xx
54.35 - 246.00
Specificatie
Type | Zuurbestendige bak |
---|---|
Inclusief | Plastic cover |
Materiaal | Plastic |
Productcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10248761
|
Fisherbrand™
2000008000 |
FB11211 ultrasone reinigingseenheid |
246.00
1 stuk |
|
|||||
10177381
|
Fisherbrand™
2070900000 |
FB11211 ultrasone reinigingseenheid | 5.8 L |
159.00
1 stuk |
|
||||
10320892
|
Fisherbrand™
2070890000 |
FB11211 ultrasone reinigingseenheid | 1.3 L |
54.35
1 stuk |
|
||||
10137431
|
Fisherbrand™
2070910000 |
FB11211 ultrasone reinigingseenheid | 11.0 L |
211.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Designed to provide additional protection against harsh chemical cleaning solutions
- Comes with a custom-fit cover to prevent leaks and spills
Specificatie
Zuurbestendige bak | |
Plastic cover | |
Plastic |