Learn More
Gadolinium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11336658
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
It acts as dopant material. It is employed in gamma-ray spectroscopy, medical imaging, nuclear and high energy physics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30010-20-9
Molecular Formula Br3Gd
Molecular Weight (g/mol) 396.96
MDL Number MFCD00049741
InChI Key KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Spezifikation
Melting Point 186°C
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 396.96 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Gadolinium(III) bromide hydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt