Learn More
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO)
Product Code. p-4408093
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Molecular Formula Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
MDL Number MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spezifikation
Melting Point 2330°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.999% (REO)
Solubility Information Soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC Name digadolinium(3+) trioxidandiide
Formula Weight 362.5
Appearance White powder or granules
Density 7.407 g/cm3
Chemical Name or Material Gadolinium(III) oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt