Learn More
Gallium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13780-42-2 | Ga2O12S3 | 427.61 g/mol
1664.61 DKK - 6051.11 DKK
Chemical Identifiers
CAS 13780-42-2
Molecular Formula Ga2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 427.61
MDL Number MFCD00149725
InChI Key UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 16213072
IUPAC Name digallium;trisulfate;hydrate
SMILES [Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
11316178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011152.09
10 g
1664.61 DKK
10g
11326178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011152.18
50 g
6051.11 DKK
50g
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) sulfate hydrate is used in the preparation of other gallium compounds such as gallium oxide. It is supported on silica gel act as a solid acid catalyst, which is employed as a heterogeneous catalyst for the esterification of p-hydroxybenzoic acid and heptanol to give n-heptyl p-hydroxybenzoate. On reacting with strong acid cation ion exchange resin, it exhibits excellent catalytic activity, which is used for synthesizing amyl hexanoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13780-42-2
427.61
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
16213072
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Ga2O12S3
MFCD00149725
gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ci
digallium;trisulfate;hydrate
Spezifikation
105°C to 110°C
Crystalline Aggregates
MFCD00149725
Slightly soluble in water and acid.
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
427.61
427.62 (Anhydrous)
Puratronic™
Hygroscopic
(metals basis)
13780-42-2
Ga2O12S3
gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ci
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
digallium;trisulfate;hydrate
16213072
99.999%
Odorless
3.860 g/mL
Gallium(III) sulfate hydrate
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt