Learn More
Invitrogen™ Human GALNT10 Synthetic Peptide
Product Code. 15349140
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 μg
missing translation for 'unitSize'
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Synthetic Peptide
GALNT10 Synthetic Peptide, PEP-0900, from Invitrogen.
GALNT10 is responsible for encoding a GalNAc polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase enzyme, which plays a crucial role in the synthesis of mucin-type oligosaccharides. The enzyme transfers GalNAc from UDP-GalNAc to either serine or threonine residues of polypeptide acceptors. It has been observed that the protein encoded by this gene may exhibit higher catalytic activity towards glycosylated peptides as compared to non-glycosylated peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 55568
Species Human
Purification Method purified
Accession Number Q86SR1
Common Name Human GALNT10
Concentration 200 μg/mL
Content And Storage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Gene Symbol GALNT10
Lyophilized No
Preservative 0.02% sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO - research use only
Storage Buffer PBS
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis