Learn More
Gilson™ PIPETMANTM M Pipette Accessory, Power Carrousel Stand
Comfortable charging solution for up to 5 PIPETMAN MTM pipettes. PIPETMAN MTM Pipette Accessory, Power Carrousel provides optimum protection from shocks and contamination and guarantees continuous work.
Marca:  Gilson™ FB1001
Codice prodotto. 12366172
  • 738.00CHF / Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Improved efficiency: Saves time, charge your PIPETMAN set at once in only 1 hour (at 80% of its capacity and 100% in 3 hours)
  • Pipette protection: Protects from shocks and contamination, Pipettes hang vertically to prevent liquids from running inside shaft
  • Comfortable operation: Rotating head gives an easy access to pipette of choice
  • Space saving and organised bench: Slim design allows to have neat, tidy and organized work bench. In addition, unrollable cable will avoid any cable spaghetti issue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
Polypropylene
PIPETMAN™ M Single Channel Pipette
1
Pipettes
Power Carrousel
Qty 1 Power Carrousel
8.03 in
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato