Learn More
Gold(III) oxide, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 88.6% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11316538
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
It is used in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity. It acts as strong reducing agent in redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-58-8
Molecular Formula Au2O3
Molecular Weight (g/mol) 441.93
MDL Number MFCD00014173
InChI Key DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion
PubChem CID 164805
IUPAC Name gold(3+);oxygen(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3]
Spezifikation
Melting Point 150°C (decomposition)
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 0.25 g
Merck Index 14,4524
Solubility Information Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution.
Formula Weight 441.93
Percent Purity 99.99%
Grade Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 88.6% min.
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Gold(III) oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt