Learn More
golgin 97 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | golgin 97 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16850464
|
Proteintech
12640-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16840464
|
Proteintech
12640-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
The MW of this protein is 97 kDa, and 12640-1-AP specifically recognizes the 97 kDa protein. IF result shows strong Golgi staining.
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The Golgins are a family of proteins, of which the protein encoded by this gene is a member, that are localized to the Golgi. This encoded protein is associated with Sjogren′s syndrome.Spécification
golgin 97 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q92805, Q9CW79 | |
2800, 76899 | |
Golgin 97 Fusion Protein Ag3335 | |
Primary | |
-20°C | |
GOLGA1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GOLGA1, Golgin 97, Golgin subfamily A member 1 | |
Golga1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.