Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante maatflessen, naturel HDPE, 2 L
Vervaardigd uit HDPE. Gosselin™ vierkante maatflessen van naturel HDPE, 2l, zijn verkrijgbaar met enkele sluiting, dubbele sluiting of lekvrije dop.
100.73 - 323.42
Specificatie
Inhoud (metrisch) 2 l
Beschrijving Vierkant
Diameter (metrisch) binnen hals 58 mm
Materiaal HDPE
Closure Included Ja
Meer specificaties weergeven
Producten 12
Productcode Merk Kleur Steriliteit Type sluiting Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kleur Steriliteit Type sluiting Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11753044
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-03
Doorzichtig Ja Dubbele schroefdop Rood
153.15
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11763044
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-07
Doorzichtig Nr. Enkele schroefdop Rood
116.88
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11761756
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-08
Doorzichtig Ja Enkele schroefdop Rood
150.05
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11855953
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-10
Natural Non-sterile Single Screw Cap Blue
120.91
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11793044
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-19
Natural Sterile Double Screw Cap Red Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11723044
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2020-01
Translucent Non-sterile Tamper-evident Screw Cap with Wad Red Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11743044
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-01
Doorzichtig Nr. Dubbele schroefdop Rood
113.86
50 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11764716
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-02
Natural Non-sterile Double Screw Cap, Attached Blue
177.00
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11703054
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-04
Natural Non-sterile Double Screw Cap Blue Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11773044
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-06
Natural Non-sterile Double Screw Cap White Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11706565
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-32
Natural Non-sterile Double Screw Cap Red Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11783044
Bekijk documenten
Gosselin™
LC2000-05
Doorzichtig Nr. Schroefdop met afdichting Rood
120.91
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ronde en vierkante HDPE-flessen voor eenmalig gebruik van 50ml tot 2,500ml
  • Leverbaar met een keuze uit drie verschillende doppen: Rode, diepe schroefdop met enkele sluiting Dubbele sluiting: polyethyleen afdichting en rode schroefdop Lekvrije schroefdop, rood, met een tresylene afdichting (alleen bij 100ml tot 1,000ml maten)
  • Flessen worden met schroefdop en in dozen geleverd
  • Verkrijgbaar aseptisch of steriel door bestraling met afpelbaar sterilisatiecertificaat
  • 2,500ml flessen hebben witte doppen
  • Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden, tenzij anders aangegeven
Specificatie
Specificatie
2 l
58 mm
Ja
Ja
Vierkant
HDPE
Ja
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie