Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1mm
Marca: Thermo Scientific™ 042067.KM
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Sapphire Sphere | |
1 mm | |
Grade 25 | |
25 Pieces |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido