Learn More
Masterflex™ Adaptateurs filetés NPT mâles en HDPE
Associez ces adaptateurs filetés mâles économiques en HDPE à une tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les adaptateurs filetés mâles NPT en PEHD se glissent dans la tubulure souple. Grâce à son élasticité, la tubulure est maintenue sur le raccord pour les installations à basse pression.
Marque: Masterflex™ 31702-04
Description
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Offre une bonne résistance chimique
- Temp. : - 53 à 65°C
- Stérilisation par oxyde d’éthylène
Spécification
HDPE | |
Tubulure de 1/8 x 3/16 pouces de dia. int. | |
10/boîte | |
Raccords cannelés |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.