Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Core HL G5, CH-plug
Le modèle Hei-VAP Core HL G5 se concentre sur l’essentiel, à savoir un affichage numérique clair avec un accès aux paramètres de base à tout moment.
Marque: Heidolph™ Instruments 571-01500-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
An operating concept that is focused on the essentials: clear and with access to the basic parameters rotation speed and heating bath temperature at any time.- Clear digital display showing actual and set values
- Two separate knobs with dynamic control for setting the rotation speed and heating bath temperature: fast turning for large jumps, slow turning for precise setting of the set values
- Accidental changing of the values can be prevented by the lock function
- Intuitive LED ring light system makes activated functions clearly visible even from a distance
- Easy adjustment of the immersion depth up to 155 mm and the inclination angle from 20° to 80°
- Standby function and residual heat warning at heating bath temperatures above 50°C
- Hand lift model with G5 dry ice condenser
- The standby button stops all functions
Spécification
5 L | |
Évaporateur rotatif à levage manuel | |
CH-plug |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu