Learn More
Invitrogen™ HA Tag Polyclonal Antibody (SG77)
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ 715500
Product Code. 10078162
  • 3360.00 DKK / 100µg
Beschreibung
Beschreibung
HA Tag Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IP, ELISA
HA Tag (hemagglutinin tag) is an epitope tag that provides a method to localize gene products in a variety of cell types, study the topology of proteins and protein complexes, identify associated proteins, and characterize newly identified, low abundance or poorly immunogenic proteins when protein specific antibodies are not available. HA (hemagglutinin) is a surface glycoprotein derived from influenza hemagglutinin, and is commonly expressed as a tag in conjunction with proteins to aid in identification and purification of the tagged protein for functional analysis. HA tag antibodies can be used to facilitate protein detection or co-immunopreciptation of tagged proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HA Tag
Polyclonal
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Tag
Antibody
IgG
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
SG77
Unconjugated
HA; HA Epitope Tag; HA Tag; HA-tag; hemagglutinin
A synthetic peptide corresponding to the nine amino acid sequence HA-tag (YPYDVPDYA).
100 μg
Primary
-20°C
Liquid
Tag
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt