Learn More
Hoefer™ Buffer Chambers for Mighty Small™ Electrophoresis Units
For use with Mighty Small electrophoresis units
Brand:  Hoefer™ SE255D
 View more versions of this product
Product Code. 10300455
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Designed for quick screening and rapid separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SE 260
Buffer Chamber