Learn More
Logistik™ Howie-Style beschermende kleding en laboratoriumjassen van 100% katoen
Designed to conform to Howie report guidelines, side fastening with four layers of fabric at the front for extra protection against minor chemical splashes. Logistik™ Howie-Style 100% Cotton Protective Clothing Laboratory Coats have a specially designed neck band to avoid chin irritation.
84.35
Specificatie
Producttype | Laboratoriumjas, Howie-stijl |
---|---|
Geslacht | Unisex |
Materiaal | 100% katoen |
Kleur | Wit |
Voor eenmalig gebruik | Reusable |
Productcode | Merk | Maat | Grootte (metrisch) borst | Grootte (Engels) borst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Maat | Grootte (metrisch) borst | Grootte (Engels) borst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11825830
|
Logistik™
222CHC1WH108 |
Large | 108 cm | 42.5 in. | N/A | ||||
Beschrijving
- Two, waist high, open patch pockets
- One extra deep pocket with flap stud
- Panelled back with side vents for ease of movement
- Stud fastening at wrist
- All studs are made from stainless steel
- Available in four unisex sizes and in a choice of polyester cotton or 100% cotton
- Not CE marked
Specificatie
Laboratoriumjas, Howie-stijl | |
100% katoen | |
Reusable | |
Howie | |
Twee gestikte open zakken op heuphoogte, één extra diepe zak met klep met drukknoop, achterzijde met panelen en ventilatieopeningen voor bewegingsgemak en drukknoopsluiting bij de pols | |
100% Cotton |
Unisex | |
Wit | |
Non-sterile | |
3 | |
100 cm |