Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Tragekomfort und Produktschutz
33.00 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Nylon |
---|---|
Klassifikation | Kategorie I |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Stulpenmaterial | Nylon |
Beschreibung | Komfort und Produktschutz |
Produktcode | Marke | Größe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15888737
|
Ansell™
11300070 |
7 | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
33.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15898737
|
Ansell™
11300080 |
8 | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
33.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15808747
|
Ansell™
11300090 |
9 | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
33.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15818747
|
Ansell™
11300100 |
10 | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
33.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15828747
|
Ansell™
11300110 |
11 | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
33.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Handschuh ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
- Textil-Innenfutter aus Polyamidfaden mit hoher Elastizität.
- Elastischer Strickbund.
- Die beidhändige Form verdoppelt die Lebensdauer des Handschuhs, da beide Seiten verwendet werden können.
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit durch seine Erweiterbarkeit.
- Fusselfreie Handschuhe.
- Exzellenter Komfort und Fingerfertigkeit
Spezifikation
Nylon | |
Nahtloser Strick | |
Komfort und Produktschutz | |
Nein | |
Industrieausführung | |
Ja | |
Puderfrei | |
HyFlex 11-300, 11-300 | |
Weiß | |
Braun | |
Gestrickt | |
Serie Hyflex 11 | |
251 mm |
Kategorie I | |
Nylon | |
Weiß | |
Nylon | |
Spezifisch | |
Nylon | |
Unsteril | |
Mechanischer Schutz | |
Strick | |
Nylon | |
Polybeutel/Karton | |
251 mm x 80 mm | |
9 g |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.