Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Offre buoni livelli di resistenza al taglio
- Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
- La fodera in HPPE offre eccellente comfort
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Specific |
Latex Free | No |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Size | 6 |
EN388 Standard | 4342B |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto