Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-PHOENIX Vol.2-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3033600130754
Alertes:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une armoire
- Convivial et sûr (compartiment de porte pliante) : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé (compartiment de porte pliante) : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) / verrou cylindrique
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
617 mm | |
À gauche : 522 x 450 x 1 742 mm, en haut à droite : 542 x 491 x 862 mm, en bas à droite : 542 x 491 x 862 mm | |
À ailettes, Pliant, Fermeture automatique | |
1969 mm | |
K90.196.120.MC.FWAC | |
6 | |
revêtement époxy lisse | |
1197 mm | |
Gris clair | |
Armoires de stockage de sécurité combinées |
1 boîte de stockage, 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 4 étagères coulissantes | |
522 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail | |
1742 mm | |
2 | |
Coulissant | |
551,50 kg | |
450 mm | |
Acier |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu