Learn More
Kimble™ KIMAX™ 50mL Graduated Reusable Centrifuge Tubes with Pennyhead Stopper
KIMAX™ tube with a top finished to accept a Standard Taper stopper (supplied)
Marca:  Kimble™ 45066A-25200
Codice prodotto. 11868452
  • 1570.00CHF / pezzi 12
Spedizione stimata: 22-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Graduated and calibrated to contain
  • Scale, legend and marking spot are durable white ceramic enamel
  • Capacity 50mL, Max RCF 2980
  • Tube OD 29mm, Length without stopper 148mm
  • Graduation Intervals (mL) 0-10 in 0.5, 10-50 in 1
  • Tolerance (mL) 0 to 1 - ±0.075, above 1 to 2 - ±0.15, above 2 to 5 - ±0.30, above 5 to 10 - ±0.50
  • Standard Taper stopper 19, Replacement stopper is 850100
  • Shelf pack of 6, Case of 12
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Do not centrifuge with stopper in tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
To contain
Glass
Reusable
19
148 mm
29 mm
Centrifuge Tube
USP, ASTM E 438
50 mL
Borosilicate Glass
0 to 1mL in ±0.075mL, >1 to 2mL in ±0.15mL, >2 to 5mL in ±0.3mL, >5 to 10mL in ±0.5mL
Conical
0 to 10 mL in 0.5 mL increments, 10 to 50 mL in 1 mL increments
2980 x g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato