Learn More
KISS1R Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | KISS1R |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16814714
|
Proteintech
15505-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16804714
|
Proteintech
15505-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
GCPR54 is a galanin-like G protein coupled receptor that binds metastin, a peptide encoded by the metastasis suppressor gene KISS1. The tissue distribution of the protein suggests that it is involved in the regulation of endocrine function, and this is supported by the finding that it appears to play a role in the onset of puberty. GPR54 has been reported in various human brain regions, placenta, pancreas, and spinal cord, and at lower levels in spleen, peripheral blood leukocytes, testis, lymph node, thymus, small intestine, stomach, lung, and kidney. The receptor is also abundant in tumor tissues. In rat, GPR54 is expressed in liver, intestine, and in the pons, midbrain, thalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala, cortex (including frontal), and striatum. ESTs have been isolated from normal placenta and kidney cancer libraries.Spezifikation
KISS1R | |
Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q969F8 | |
84634 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
KISS1R |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AXOR12, G protein coupled receptor 54, GPR54, HOT7T175, Hypogonadotropin 1, KiSS 1 receptor, KiSS 1R, KISS1 receptor, KISS1R, Kisspeptins receptor, Metastin receptor | |
KISS1R | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts