Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Antimicrobial laboratory low chair is an ergonomically designed seat with a back.
446.20 - 534.46
Specificatie
Verstelbaar Yes
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Soort rug Ergonomic
Afwerking Vinyl
Framemateriaal Steel
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Productcode Merk Kleur Met armsteun Met kantelfunctie Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kleur Met armsteun Met kantelfunctie Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16503934
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8320S/ST
Sapphire Blue No Yes
486.65
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
16563924
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8320B
Black No No
446.20
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
16573924
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8320B/AA
Black Yes No
534.46
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
16583924
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8320B/ST
Black Yes Yes
486.65
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
16593924
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
Techsit™
TS8320S/AA
Sapphire Blue Yes No
534.46
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Vinyl low chair on casters
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specificatie
Specificatie
Yes
Ergonomic
Steel
150 kg
5 Year
Casters
Yes
No
Laboratory Seat
Not Autoclavable
Vinyl
Gas Lift
Desk Height
16 kg
490 mm
Yes
Yes
Vinyl
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.