Learn More
Lamin B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5H10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marque: Proteintech 80906-1-RR-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lamin B1 antibody apecifically detetects Lamin B1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.Spécification
Lamin B1 | |
5H10 | |
Unconjugated | |
BC012295 | |
Rabbit | |
Protein A purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
1000 μg/mL | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
LMNB1 | |
Lamin B1 fusion protein Ag3631 | |
20 μL | |
4001 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu