Learn More
Logistik™ Lancer-Style laboratoriumjassen die beschermen tegen spattende chemicaliën
Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.
Merk:  Logistik™ CS849WHM
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11989155
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Full frontal protection
  • Chem-Tech material
  • Fluorochemical liquid repellent
Specificatie
Specificatie
Laboratoriumjas in Lancer-stijl
Unisex
Wit
Reusable
Lancer
Openen
101.6 tot 104.14 cm
100 cm
Gemiddeld
65% polyester/35% katoen, Carbon
Met knopen aan voorzijde
Non-sterile
2
Fluorochemische vloeistoffen afstotend
CE EN 13034
65% Polyester, 35% Cotton
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie