Learn More
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11348697
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
It is used as a scintillation material in certain application, as a source in the synthesis of lanthanum & its derivatives CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13536-79-3
Molecular Formula Br3La
Molecular Weight (g/mol) 378.62
MDL Number MFCD00016161
InChI Key XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Specifications
Physical Form Beads
Quantity 2 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 378.62
Percent Purity 99.9%
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) bromide, Ultra dry
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato