Learn More
Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles
Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles with wide-necked opening and screw cap for viscous media, powder, granules and pastes.
Marca:  Buerkle™
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10572092
  • 51.85 DKK / Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 21-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap
  • Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes
  • Leakproof
  • LDPE
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
50 mm
LDPE
Yes
Transparent
Wide
207 mm
LDPE
Screw Cap
Transparent
Suitable For Use With Foodstuff
Each
65 mm
Yes
Round
Wide Mouth Bottle
94 mm
No
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado