Learn More
LIG4 Mouse anti-Human, Clone: 1H6C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66705-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16818835
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The protein encoded by this gene is a DNA ligase that joins single-strand breaks in a double-stranded polydeoxynucleotide in an ATP-dependent reaction. This protein is essential for V(D)J recombination and DNA double-strand break (DSB) repair through nonhomologous end joining (NHEJ). This protein forms a complex with the X-ray repair cross complementing protein 4 (XRCC4), and further interacts with the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). Both XRCC4 and DNA-PK are known to be required for NHEJ. The crystal structure of the complex formed by this protein and XRCC4 has been resolved. Defects in this gene are the cause of LIG4 syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
Spécification
Spécification
LIG4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P49917
LIG4
LIG4 Fusion Protein Ag3385
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Immunofluorescence, Western Blot
1H6C11
Unconjugated
LIG4
DNA ligase 4, DNA ligase IV, LIG4, ligase IV, DNA, ATP dependent
Mouse
Protein G
RUO
3981
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis