Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ Medien für Insektenzellkulturen Insect-XPRESS (1X)
Zur Förderung des Wachstums von Insektenzelllinien aus Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21). BioWhittaker™ Insect-XPRESS™ Medien für Insektenzellkulturen (1X) mit L-Glutamin fördern die überlegene Produktion rekombinanter Proteine bei Einsatz des Baculovirus-Expressionsvektorsystems (BEVS).
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | Insect-XPRESS (1X), proteinfrei |
Mit Additiven | Glutamin |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Beschreibung
- Frei von Proteinen
- Erzielung von Zelldichten über 8.3 × 106 Zellen/ml mit Suspensionskulturen von Sf9 Zellen, dem Insect-XPRESS Medium und größeren Sauerstoffmengen
- Mögliche Verwendung der Formulierung auch für stationäre Monolayer-Kulturen und Schüttelkolbenkulturen
Compliance
Gemäß cGMP-Richtlinien in Bezug auf Insektenzelllinien hergestellt, Rezepturen vom Tissue Culture Association (Verband für Gewebekulturen) empfohlen.
Spezifikation
Flüssig | |
Insect-XPRESS (1X), proteinfrei | |
Glutamin | |
2 bis 8 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.