Learn More
Manganese(II) acetate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Product Code. p-7048533
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Used as a desiccant, fertilizer and a catalyst. Mordant in dyeing, in the manufacture of bister, as a drier for paints and varnishes, and as an oxidation catalyst. Used for the production of high purity manganese dioxide, manganese oxide hydrate, oxide-based catalysts, and catalysts for oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6156-78-1
Molecular Formula C4H14MnO8
Molecular Weight (g/mol) 245.09
MDL Number MFCD00062552
InChI Key CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC Name manganese(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Melting Point 80°C
Color Pink
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 5 g
Linear Formula Mn(OOCCH3)2·4H2O
Merck Index 14,5724
Solubility Information Soluble in water,methanol,ethanol,and acetic acid.
Formula Weight 245.09 (173.03 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic™
Odor Pungent
Density 1.589 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis