Learn More
Manganese(II) iodide, anhydrous, 98%
Product Code. p-7049994
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-33-2
Manganese(II) iodide can be used as a pink pigment or as a source of the manganese ion or iodide ion. It is often used in the lighting industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-33-2
MDL Number MFCD00016225
Spécification
Melting Point 638°C
Color Red to White
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Linear Formula MnI2
Merck Index 14,5732
Solubility Information Soluble in water with gradual decomposition; Soluble in alcohol
Formula Weight 308.75
Percent Purity 98%
Odor Odorless
Sensitivity Air, light, and moisture sensitive
Density 5.0 g/mL
Chemical Name or Material Manganese(II) iodide, Anhydrous
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis