Learn More
Manganese(III) fluoride, 98% (metals basis)
Product Code. p-7049158
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7783-53-1
It is used as a fluorinating agent, useful for conversion of hydrocarbons into fluorocarbons. It is used in organic synthesis as Lewis acid to prepare a number of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-53-1
MDL Number MFCD00016223
Especificaciones
Melting Point (decomposition)
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
UN Number UN3288
Merck Index 14,5741
Solubility Information Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
Formula Weight 111.93
Percent Purity 98%
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.54 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Manganese(III) fluoride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado