Learn More
MAP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 21633-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16851235
  • 136.48CHF / 20µL
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The coenzyme NAD and its derivatives are involved in hundreds of metabolic redox reactions and are utilized in protein ADP-ribosylation, histone deacetylation, and in some Ca(2+) signaling pathways. NMNAT.
Spécification
Spécification
MAP1B
Polyclonal
Unconjugated
MAP1B
MAP 1B, MAP1B, MAP5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17755, 4131
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunofluorescence
0.49 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P14873, P46821
Map1b
MAP1B Fusion Protein Ag16255
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis