Learn More
Ansell Microgard™ 1500 White Coveralls with Hood
Strip, clear up and handle asbestos safely. Ansell Microgard™ 1500 Coveralls with Hood filter particles as small as 3μ
Brand:  Ansell WH15S-00138-07
1217.50 DKK valid until 2025-06-30
Use promo code "24156" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15506504
  • 1845.00 DKK / Pack of 40
Only null left
Estimated Shipment: 06-10-2025
Description
  • Coverall with 3-piece hood
  • Elasticated wrists, waist, and ankles
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap
  • Filter 100% of particles >3 microns
  • Air and water vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone-free for spray painting applications
  • Optimised body fit for wearer comfort and safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
General Purpose Coveralls
Unisex
White
Elastic
Elastic
Stitched
EN ISO 13982-1, EN13034
None
3X-Large
SMS Polypropylene
Single-use
Elastic
Hooded
Non-sterile
WH15-S-00-138
Includes Hood
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato