Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphatase Assay Kit
Continuous assay of prostatic acid phosphatase and protein phosphatase 1
Marca: Invitrogen™ E12020
Descrizione
Using the EnzChek Phosphatase Assay Kit continuous monitoring of phosphatase activity, even at neutral or acidic pH, can be achieved. The kit contains Molecular Probes (proprietary) 6,8-difluoro-4-methylumbelliferyl phosphate (DiFMUP) substrate. DiFMUP is about 100 times more sensitive than 4-methylumbelliferyl phosphate (MUP) for the detection of prostatic acid phosphatase at pH 5.5. The kit is perfect for the continuous assay of prostatic acid phosphatase, protein phosphatase 1 or almost any other phosphatase that can be assayed with nonprotein-based substrates such as MUP or 4-nitrophenyl phosphate (PNPP). Each kit contains a sufficient amount of substrate for ∽1000 assays, using a reaction volume of 100μL per assay. Fluorescence (excitation/emission maxima approx. 358/455nm) can be measured in a fluorescence microplate reader or a standard fluorometer.
Cell Analysis, Cellular Imaging, Drug Discovery and Development, Enzyme and Protein Activity Assays, High-Content Screening (HCS), Phosphatase Activity, Phosphatase Activity Assays, Phosphatase Biology, Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Target and Lead Identification and Validation
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Blue | |
Fluorescence | |
Microplate Reader | |
DiFMU | |
EnzChek™ | |
Room Temperature | |
Chemical Substrate | |
Phosphatases |
Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. | |
Phosphatase Assay | |
Phosphatase Assay | |
360⁄460 | |
1000 Assays | |
DiFMUP | |
Phosphatase Substrate |
Sicurezza e movimentazione
- EnzChek Phosphatase Assay Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Dimethylformamide
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.