Learn More
Invitrogen™ Fibrinogen From Human Plasma, Alexa Fluor™ 546 Conjugate
For investigating platelet activation and subsequent fibrinogen binding
Marca:  Invitrogen™ F13192
574.56 CHF valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
648.65 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11504776
  • 764.00CHF / 5mg
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Molecular Probes fibrinogen conjugates are prepared by attaching fluorescent dye molecules to purified human fibrinogen (approximately 15 dye molecules for each fibrinogen molecule), purifying the conjugate to remove unreacted dye, and then lyophilizing for storage. Fluorescently labeled fibrinogen has proven to be a valuable tool for investigating platelet activation and subsequent fibrinogen binding. For instance, fluorescein-labeled fibrinogen has been used to detect fibrinogen bound to activated platelets by flow cytometry.
  • Label (Ex/Em): Alexa Fluor 546 (approx. 558/573nm)
  • Spectrally similar to tetramethylrhodamine (TMR), but is brighter and more photostable
  • Lyophilized product can be dissolved in buffer (e.g., sodium bicarbonate, pH 8.3) for use
  • Fluorescence is typically detected using fluorescence microscopy or flow cytometry
Cell Adhesion, Cell Analysis, Cell Viability, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Endocytosis, Exocytosis and Phagocytosis, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 mg
Human
Alexa Fluor Dyes
Lyophilized
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 546
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Room Temperature
Fibrinogen
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.