Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ SlowFade™ Antifade Kit
Protects dyes from fading (photobleaching) during fluorescence microscopy experiments
Marca:  Invitrogen™ S2828
Codice prodotto. 10368492
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Contains two formulations of the SlowFade™ Antifade Reagent: an aqueous formulation in buffer and an aqueous formulation that contains 50% glycerol
  • Both formulations reduce the photobleaching rate of fluorescein to almost zero and are useful for quantitative measurements
  • Glycerol-based mountant is ideal for immediate sample viewing
  • Contains oxygen scavenger 1,4-diaza bicyclo (2.2.2) octane (DABCO)
  • Improved Signal Stability for Fluorescein
  • Can extend the useful fluorescence emission of fluorescein more than 50-fold and can preserve the signal in cell and tissue mounts for up to two years
  • Substantially quenches the initial fluorescence of fluorescein and almost completely quenches that of the Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405, and Cascade Blue™ fluorophores
Cell Analysis, Cellular Imaging, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Counterstaining, Mounting and Fade Prevention
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store at Room temperature.
1 kit
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.