Learn More
Molybdenum boride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11347407
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Molybdenum borides have been used as hard coating materials for high temperature structural applications, and also in the form of MoB/CoCr cermet coatings. It is also used as a brazing material especially in electric components. Molybdenum boride has potential industrial applications such as abrasive, corrosion resistant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12006-98-3
Molecular Formula BMo
Molecular Weight (g/mol) 106.76
MDL Number MFCD00014219
InChI Key LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum boride, molybdenum boride mob, molybdenumylidyneborane, molybdenum monoboride, molybdenum boride mono , mob, molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 82790
IUPAC Name boranylidynemolybdenum
SMILES B#[Mo]
Specifications
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Solubility Information it is soluble in water,paraffin oil,ether,benzene and other organic solvents.
Formula Weight 106.75
Percent Purity 99%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Molybdenum boride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt