Learn More
Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11389628
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17524-05-9
Molecular Formula C10H14MoO6
Molecular Weight (g/mol) 326.17
MDL Number MFCD00011506
InChI Key SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
IUPAC Name dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Melting Point ∼185°C (decomposition)
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Formula Weight 326.16
Percent Purity 99%
Sensitivity Air Sensitive
Chemical Name or Material Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis