Learn More
N-(3-Aminopropyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125.18 g/mol
44.42 € - 145.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5036-48-6 |
---|---|
Summenformel | C6H11N3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 125.18 |
MDL-Nummer | MFCD00009819 |
InChI-Schlüssel | KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine |
PubChem CID | 78736 |
IUPAC-Name | 3-Imidazol-1-ylpropan-1-Amin |
SMILES | NCCCN1C=CN=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10584721
|
Thermo Scientific Acros
351940500 |
50 g | Glasflasche |
44.42 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10439671
|
Thermo Scientific Acros
351942500 |
250 g | Glasflasche |
145.73 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5036-48-6 | |
125.18 | |
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N | |
78736 | |
NCCCN1C=CN=C1 |
C6H11N3 | |
MFCD00009819 | |
1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine | |
3-Imidazol-1-ylpropan-1-Amin |
Spezifikation
N-(3-Aminopropyl)imidazole | |
5036-48-6 | |
100.0 | |
Farblos | |
296.0°C | |
Echt | |
C6H11N3 | |
MFCD00009819 | |
1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine | |
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N | |
3-Imidazol-1-ylpropan-1-Amin | |
78736 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-68.0°C | |
1.0620g/mL | |
154°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5175 to 1.5195 | |
1.062 | |
Solubility in water: miscible. | |
NCCCN1C=CN=C1 | |
125.18 | |
125.17 | |
Flüssigkeit |
Safety and Handling
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Schädlich für Wasserorganismen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 225-730-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-(3-Aminopropyl)imidazole
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.