Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap-It™ Kits
Thermo Scientific™ National Target Snap-It Convenience Kits provide vials and Snap-it caps with prefitted septa in storage trays.
Brand:  Thermo Scientific™ C4011-74
 View more versions of this product
Product Code. 12413798
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Thermo Scientific™ National Target Snap-It Convenience Kits provide vials and Snap-it caps with prefitted septa in storage trays.
  • 2mL,12 × 32mm vials
  • Choice of vial and preassembled seals with septa
  • Packaged in two compartment benchtop storage trays
  • Include matched quantities of vials and Snap-It caps with prefitted septa
  • All items remain dust-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Clear
Clear
Yes
PTFE/Silicone, Pre-slit
No
Clear Glass; Septum: PTFE/Silicone, Pre-Slit
PTFE, Silicone
2 mL
PTFE, Silicone
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato