Learn More
Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11333708
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37473-67-9
Molecular Formula C15H12F9NdO6
Molecular Weight (g/mol) 603.48
MDL Number MFCD00058831
InChI Key ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
PubChem CID 91654631
IUPAC Name neodymium;(Z)-5,5,5-trifluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Melting Point 140°C to 142°C
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Formula Weight 603.48
Chemical Name or Material Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato