Learn More
Nickel Chromium wire, 0.51mm (0.02in) dia
Codice prodotto. p-7049312
Click to view available options
Quantità:
100 m
500 m
Dimensione della confezione:
100m
500m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
These alloys are typically used to increase the resistivity of wire. They are also used in some dental restorations (fillings). It is commonly used in ceramic as an internal support. Nichrome wire is used for its ability to withstand the high temperatures that occur when clay work is fired in a kiln.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11106-97-1
Formula molecolare CrNi
Molecular Weight (g/mol) 110.69
Numero MDL MFCD00673110
InChI Key VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Chromium wire
Nota nome 0.51mm (0.02 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantità 100 m
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name chromium;nickel
Odore Odorless
Peso ≈1.86g/m
Forma Wire
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato