Learn More
Chlorure de nickel(II), anhydre, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
129.00CHF - 553.00CHF
Identifiants chimiques
CAS | 7718-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.593 |
Numéro MDL | MFCD00011142 |
Clé InChI | QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24385 |
ChEBI | CHEBI:34887 |
Nom IUPAC | dichloronickel |
SMILES | Cl[Ni]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014687.22 |
100 g |
129.00CHF
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11346998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014687.36 |
500 g |
553.00CHF
500g |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7718-54-9 | |
129.593 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:34887 | |
Cl[Ni]Cl |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
24385 | |
dichloronickel |
Spécification
Nickel(II) chloride, anhydrous | |
7718-54-9 | |
Poudre | |
Cl2Ni | |
Soluble in water,ethylene glycol,ethanol and ammonium hydroxide. Insoluble in ammonia and nitric acid. | |
Cl[Ni]Cl | |
129.593 | |
CHEBI:34887 | |
Hygroscopic | |
1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C |
1001°C | |
Jaune à orange | |
99% (metals basis) | |
MFCD00011142 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
dichloronickel | |
24385 | |
129.6 | |
Yellow to orange powder | |
3.55 g/cm3 |
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.