Learn More
Niobium(V) oxide, 99.5% (metals basis)
Code produit. p-4408144
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Use As An Intermediate and in Electronics | CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
As an intermediate and in electronicsNiobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in the food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-96-8
Molecular Formula Nb2O5
Molecular Weight (g/mol) 265.81
MDL Number MFCD00011128
InChI Key ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spécification
Melting Point 1520°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.5% (metals basis)
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in HF and alkalies.
IUPAC Name dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
Formula Weight 265.81
Odor Odorless
Appearance White powder or lump
Density 4.6 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Niobium(V) oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis