Learn More
PHYHIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16984-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16816794
  • 1081.84 DKK / 20µL
Explore more special offers
Description
Description
This antibody recognizes both PHYHIP (35-38 kDa) and PHYHIPL (43-45 kDa).
Its interaction with PHYH suggests a role in the development of the central system.
Specifications
Specifications
PHYHIP
Polyclonal
Unconjugated
PHYHIP
DYRK1AP3, KIAA0273, PAHX AP, PAHX AP1, PAHXAP1, PHYHIP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
105653, 290356, 9796
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q568Z9, Q8K0S0, Q92561
Phyhip
PHYHIP Fusion Protein Ag10575
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado