Learn More
Plas Labs™ Rodent Injection Cone
Ideal for large quantity sampling which requires high speed and efficiency
Marca:  Plas Labs™ 561RC
Codice prodotto. 11897132
  • 574.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Completely transparent, durable, and easy to clean
  • Utilizes suction cup feet to secure device
Specifica
Specifica
Clear
Rodent Injection Cone
Chemically sterilized or washed at 180°F
14.6 cm
12.7 cm
10.16 cm
Ideal for large quantity sampling requires high speed and efficiency
Acrylic
5.75 in.
5 in.
4 in.
15 to 30 g (Mice), 500 to 600 g (Rats)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato