Learn More
PNPO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | PNPO |
---|---|
Concentrazione | 0.55 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16814784
|
Proteintech
15552-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16804784
|
Proteintech
15552-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The enzyme encoded by this gene catalyzes the terminal, rate-limiting step in the synthesis of pyridoxal 5′-phosphate, also known as vitamin B6. Vitamin B6 is a required co-factor for enzymes involved in both homocysteine metabolism and synthesis of neurotransmitters such as catecholamine.Specifica
PNPO | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O88794, Q91XF0, Q9NVS9 | |
103711, 55163, 64533 | |
PNPO Fusion Protein Ag7914 | |
Primary | |
-20°C | |
PNPO |
0.55 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PDXPO, PNPO, Pyridoxamine phosphate oxidase, Pyridoxine 5 phosphate oxidase | |
PNPO | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto