Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 30 NH2
1475.00 DKK - 11515.00 DKK
Especificaciones
Pore Size | 60 Å |
---|---|
Technique | Liquid Chromatography |
pH | 2 to 8 |
Sorbent | POLYGOPREP NH2 |
Surface Area (Metric) | 350 m2/g |
Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10388051
|
Macherey-Nagel™
711013.1000 |
1 kg |
11515.00 DKK
1000g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10236361
|
Macherey-Nagel™
711014.100 |
0.1 kg |
1475.00 DKK
100g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Especificaciones
60 Å | |
2 to 8 | |
350 m2/g | |
Silica |
Liquid Chromatography | |
POLYGOPREP NH2 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto