Learn More
Macherey-Nagel™ Alox-25 UV254 TLC Glass Plates
Codice prodotto. 10184661 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 25 Pk.
Tipo Glass Plates
Indicatore fluorescente UV254
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato