Learn More
Mutexil™ Beschermende mouwen van polypropyleen
Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.
63.44
Specificatie
Producttype Overmouwen voor algemeen gebruik
Materiaal Polyethyleen
Voor eenmalig gebruik Ja
Lengte (metrisch) 40 mm
Breedte (metrisch) 20 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11775453
Bekijk documenten
Mutexil™
3322050
Transparant
63.44
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11765453
Bekijk documenten
Mutexil™
3322048
Wit
63.44
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue
Specificatie
Specificatie
Overmouwen voor algemeen gebruik
Ja
20 mm
Polyethyleen
40 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie